Wichtige Dokumente
904597
DMT-2′O-TBDMS-rU-6-13C,5-d phosphoramidite
≥98 atom % D, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonym(e):
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine-1,3-15N2, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % 13C
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
powder
Methode(n)
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1N5C(NC(C([2H])=[13CH]5)=O)=O
InChI
1S/C45H61N4O9PSi/c1-31(2)49(32(3)4)59(55-29-15-27-46)57-40-38(56-42(48-28-26-39(50)47-43(48)51)41(40)58-60(10,11)44(5,6)7)30-54-45(33-16-13-12-14-17-33,34-18-22-36(52-8)23-19-34)35-20-24-37(53-9)25-21-35/h12-14,16-26,28,31-32,38,40-42H,15,29-30H2,1-11H3,(
InChIKey
SKNLXHRBXYGJOC-SVXGHUKJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)