Merck
903515
Sigma-Aldrich
Moricizine-(morpholino-2,2,3,3,5,5,6,6-d8) hydrochloride
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Größe auswählen
1 MG
CHF 473.00
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 473.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22D8H17N3O4SHCl
Molekulargewicht:
472.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.24
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+8
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H])N2C3=C(C=CC(NC(OCC)=O)=C3)SC4=C2C=CC=C4.Cl
InChI
1S/C22H25N3O4S.ClH/c1-2-29-22(27)23-16-7-8-20-18(15-16)25(17-5-3-4-6-19(17)30-20)21(26)9-10-24-11-13-28-14-12-24;/h3-8,15H,2,9-14H2,1H3,(H,23,27);1H/i11D2,12D2,13D2,14D2;
InChIKey
GAQAKFHSULJNAK-USILMEKGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)