Merck
589756
Sigma-Aldrich
Myristinsäure-14,14,14-d3
99 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Tetradecacarbon-14,14,14-d3 -säure
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CH2)12CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1D3
InChIKey
TUNFSRHWOTWDNC-FIBGUPNXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhanru Yu et al.
Talanta, 165, 685-691 (2017-02-06)
Two-dimensional gas chromatography mass spectrometry (GCxGC-MS) is utilized to an increasing extent in biomedical metabolomics. Here, we established and adapted metabolite extraction and derivatization protocols for cell/tissue biopsy, serum and urine samples according to their individual properties. GCxGC-MS analysis revealed
Zhanru Yu et al.
Talanta, 199, 184-188 (2019-04-07)
Polyamines are a class of poly-cationic aliphatic amines, playing a role in different cellular processes such as maintaining intracellular pH and membrane potential that are relevant for general cellular physiology and ageing. The development of analytical methods for detection and