Wichtige Dokumente
901778
Ethyl 8-bromo-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-benzo[f]imidazo[1,5-a][1,4]diazepine-3-carboxylate
Synonym(e):
Aryl halide chemistry informer library compound X2
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
190-193 °C
SMILES String
BrC1=CC=C2C(C(N(C)CC3=C(C(OCC)=O)N=CN32)=O)=C1
InChI
1S/C15H14BrN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
InChIKey
NFMFVESVKLVYJR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Vorsicht
Sonstige Hinweise
2.Synthesis of Complex Druglike Molecules by the Use of Highly Functionalized Bench-Stable Organozinc Reagents
3.Aryl amination using ligand-free Ni(II) salts and photoredox catalysis
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)