Wichtige Dokumente
901733
(R)-2-(5-Bromo-4-(4-chlorobenzyl)-7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indol-3-yl)acetic acid
Synonym(e):
Aryl Halide Chemistry Informer Library Compound X7
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
106-112 °C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)