Wichtige Dokumente
901729
Ethyl 4-(3-bromo-8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
Synonym(e):
Aryl halide chemistry informer library compound X6
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
355 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Brc1cnc2c(c1)CCc3c(ccc(c3)Cl)C2=C4CCN(CC4)C(=O)OCC
InChIKey
KEMBMHKAPVBZHC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Vorsicht
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)