Wichtige Dokumente
901645
Methoxy poly(ethylene glycol) KAT
PEG average Mn 20,000
Synonym(e):
KAT PEG 20k, mPEG KAT
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or solid
Mol-Gew.
PEG average Mn 20,000
PEG ~20,000 Da
Farbe
off-white to pale yellow
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)