901623
Buffered oxide etchant (BOE) 6:1 with surfactant
Synonym(e):
BHF, Buffered HF
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?