Wichtige Dokumente
901573
Bromo-PEG1-acid
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder, crystals or chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
BrCCOCCC(O)=O
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)