Wichtige Dokumente
901361
N-((Methylsulfonyl)oxy)acetimidoyl chloride
≥95%
Synonym(e):
(1-Chloroethylidene)azanyl ester methanesulfonic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
sulfonic acid
SMILES String
[S](=O)(=O)(ONC(=C)Cl)C
InChI
1S/C3H6ClNO3S/c1-3(4)5-8-9(2,6)7/h5H,1H2,2H3
InChIKey
MAVJMVPCGSHQGN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)