Merck
638463
Sigma-Aldrich
4-Jodphenylhydrazin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
102-106 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydrazine
iodo
SMILES String
NNc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H7IN2/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5/h1-4,9H,8H2
InChIKey
IQMLCMKMSBMMGR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)