Merck
901155
Sigma-Aldrich
17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-amine
Synonym(e):
2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H26N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Brechungsindex
n/D 1.473
Dichte
1.10 g/mL
Funktionelle Gruppe
amine
azide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H26N4O5/c13-1-3-17-5-7-19-9-11-21-12-10-20-8-6-18-4-2-15-16-14/h1-13H2
InChIKey
SVPBRIZYFJFLOL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C