Merck
901152
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethane
≥95%
Größe auswählen
5 G
CHF 233.00
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 233.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n/D 1.446
Dichte
1.02764 g/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChIKey
QCKRVSYHRAABCY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)