Merck
901151
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
≥95%
Größe auswählen
5 G
CHF 209.00
CHF 209.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 209.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
NACRES:
NA.22
CHF 209.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n/D 1.4374
Dichte
0.99954 g/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+](=[N-])=NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H13N3O2/c1-2-10-5-6-11-4-3-8-9-7/h2-6H2,1H3
InChIKey
LNBSTMISALASFG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F
Flammpunkt (°C)
83 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)