Merck
901140
Sigma-Aldrich
1,14-Diazido-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Dichte
1.129
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H20N6O4/c11-15-13-1-3-17-5-7-19-9-10-20-8-6-18-4-2-14-16-12/h1-10H2
InChIKey
QTEOEACEOUNLRG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)