Merck
QBD11217
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®3-azide
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19BrN4O4
Molekulargewicht:
339.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Funktionelle Gruppe
azide
bromo
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
BrCC(NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChIKey
BIPRHBHFKQEZTR-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Bromoacetamido-dPEG®₃-azide can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and by using copper-catalyzed "click" chemistry of the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)