Merck
901104
Sigma-Aldrich
Hex-Ir(piq)3
Synonym(e):
Tris[2-(4-n-hexylphenyl)quinoline)]iridium(III)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C63H66IrN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1057.44
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥95%
Qualitätsniveau
Form
solid
Farbe
red
SMILES String
CCCCCCC1=CC([Ir+3](C2=C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC=N3)C=CC(CCCCCC)=C2)C5=C(C6=C(C=CC=C7)C7=CC=N6)C=CC(CCCCCC)=C5)=C(C8=C(C=CC=C9)C9=CC=N8)C=C1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable