Merck
901018
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li sulfide
≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP)
Größe auswählen
1 G
CHF 3’080.00
5 G
CHF 8’960.00
CHF 3’080.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 3’080.00
5 G
CHF 8’960.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
7Li2S
Molekulargewicht:
46.10
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.12
CHF 3’080.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Isotopenreinheit
≥99 atom % 7Li
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[7Li][7Li].S
InChI
1S/2Li.H2S/h;;1H2/i2*1+0;
InChIKey
BQMZCPKSFSMEGX-ONPSQTMSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)