Wichtige Dokumente
900695
Graphene dispersion
forinkjet printing, photonically annealable
Synonym(e):
Conductive ink, Graphene ink, conductive ink
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Graphene ink, for inkjet printing, photonically annealable
Qualitätsniveau
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
2.2-3.4 wt. % (solid (graphene and ethyl cellulose) in cyclohexanone/terpineol)
Widerstandsfähigkeit
0.003-0.008 Ω-cm, thermally annealed 300 °C for 30 minutes, film thickness >100 nm
Partikelgröße
≤3 μm
Oberflächenspannung
28-36 dyn/cm
Viskosität
7-14 mPa.s(25 °C) (shear viscosity at 10 s-1)
bp
213-218 °C (Terpineol)
Dichte
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Curing condition: Photonic annealing, >4 J/cm2 incident (Xe flash lamp) (substrate dependent - most effective for low thermal conductivity/thermal mass substrates i.e., glass, polyimide, PEN, PET) or thermal annealing at 275-350 °C for 20-30 min.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
111.2 °F
Flammpunkt (°C)
44 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?