Merck
GF62304476
Graphene dispersion
solids content 40%,100 g, viscosity 5.5 Pa.s
Synonym(e):
GK00NK10
Größe auswählen
1 EA
CHF 467.00
CHF 467.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 467.00
About This Item
Lineare Formel:
SiCxHyOz
UNSPSC-Code:
12141908
NACRES:
NA.23
CHF 467.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Graphen, ink, solids content 40%, 100 g, viscosity 5.5 Pa.s 
Form
solid
Hersteller/Markenname
Goodfellow 623-044-76
Breite
100 g
Viskosität
5.5 Pa.s
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)