Wichtige Dokumente
900398
SnAP-ex 3-N-Boc P Reagent
95%
Synonym(e):
tert-Butyl (4-amino-1-(tributylstannyl)butyl)carbamate
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
paste
Brechungsindex
n/D 1.4963
Dichte
1.1316 g/mL
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)