900194
Hydroxylapatit
aqueous paste, <50 nm, 30 wt. %
Synonym(e):
Apatite hydroxide, Hydroxylapatite
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Total Heavy Metals: ≤20 ppm
Qualitätsniveau
Form
paste
Konzentration
30%±3%
30 wt. %
Oberflächenbereich
≥80 m2/g
Partikelgröße
<50 nm
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable