693863
Hydroxylapatit
nanopowder, <200 nm particle size (BET), contains 5 wt. % silica as dopant, synthetic
Synonym(e):
Calciumphosphat tribasisch, Si-HAp, Calciumhydroxyphosphat, Dreibasisches Kalziumphosphat, HAp, Hydroxylapatit
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanopowder
solid
Enthält
5 wt. % silica as dopant
Oberflächenbereich
10-15 m2/g , typical
Partikelgröße
<200 nm (BET)
mp (Schmelzpunkt)
1100 °C (lit.)
Schüttdichte
2‑6 g/cm3
SMILES String
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChIKey
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nanoparticles can be used for applications such as growing cells for tissue engineering, nanocomposites used in orthopedics, and miniaturized sensors for DNA, pathogens, and chemicals.