Merck
88739
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(SP)-2-[Di-(2-furyl)-phosphino]-ferrocenyl}-ethyldi-(3,5-xylyl)-phosphin
≥97%
Synonym(e):
(2R)-1-[(1R)-1-[Bis-(3,5-dimethyl-phenyl)-phosphino]-ethyl]-2-(di-2-furanyl-phosphino)-ferrocen (nach CAS), Josiphos SL-J015-1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H36FeO2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
618.46
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccco3)c4ccco4)P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C31H31O2P2.C5H5.Fe/c1-21-15-22(2)18-26(17-21)34(27-19-23(3)16-24(4)20-27)25(5)28-9-6-10-29(28)35(30-11-7-13-32-30)31-12-8-14-33-31;1-2-4-5-3-1;/h6-20,25H,1-5H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
InChIKey
RSLVVMYIUWTJGJ-KHZPMNTOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)