Wichtige Dokumente
86918
Tetrabutylammonium-triiodid
≥97.0% (AT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (AT)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
69-71 °C
SMILES String
I[I-]I.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.I3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
SBSSZSCMFDYICE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)