Merck
86848
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumethoxid -Lösung
~40% in ethanol (NT)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCH2CH3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.52
Beilstein:
6018401
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Konzentration
~40% in ethanol (NT)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H5O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2-3/h5-16H2,1-4H3;2H2,1H3/q+1;-1
InChIKey
SNUBRLWUQHFANK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
73.4 °F
Flammpunkt (°C)
23 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)