Merck
86367
Sigma-Aldrich
TentaGel S PHB-Ala-Fmoc
extent of labeling: ~0.20 mmol/g protected amino acid loading
Synonym(e):
Fmoc-L-Alanin 4-[poly-(ethylenoxy)]-benzylester, polymergebunden
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Produktlinie
TentaGel
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~0.20 mmol/g protected amino acid loading
Partikelgröße
~90 μm
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)