Merck
86361
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis-(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalin
extent of labeling: ~0.26 mmol/g loading
Synonym(e):
O-(2-Hydroxyethyl)-polyethylenglykol polymer gebunden
Größe auswählen
5 G
CHF 241.00
CHF 241.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 241.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 241.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
TentaGel
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Kennzeichnungsgrad
~0.26 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 μm
Funktionelle Gruppe
alcohol
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. I am wondering which size of PEG that is conjugated to beads?
    1 answer
    1. The PEG spacer has a molecular weight of approximately 3000 Da.