Merck
86356
Sigma-Aldrich
TentaGel MB-NH2
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
Synonym(e):
O-(2-Aminoethyl)-polyethylenglykol polymer gebunden
Größe auswählen
1 G
CHF 114.00
CHF 114.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 114.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 114.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
TentaGel
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~0.40 mmol/g loading
Partikelgröße
140-170 μm
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)