Wichtige Dokumente
860956
Kongorot
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 85 %
Synonym(e):
Direktrot 28, Kongorot 4B
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified by the Biological Stain Commission
Zusammensetzung
Dye content, 85%
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
3.0-5.0, blue to red
mp (Schmelzpunkt)
>360 °C (lit.)
λmax
497 nm
SMILES String
[Na+].[Na+].Nc1c(cc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)\N=N\c5cc(c6ccccc6c5N)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2/b37-35+,38-36+;;
InChIKey
IQFVPQOLBLOTPF-HKXUKFGYSA-L
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?