Merck
859575
Sigma-Aldrich
S-Boc-2-Mercapto-4,6-Dimethylpyrimidin
98%
Synonym(e):
O-tert.-Butyl-S-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-thiocarbonat, Boc-S
Größe auswählen
25 G
CHF 107.00
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 107.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.32
Beilstein:
396984
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
48-51 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(C)nc(SC(=O)OC(C)(C)C)n1
InChI
1S/C11H16N2O2S/c1-7-6-8(2)13-9(12-7)16-10(14)15-11(3,4)5/h6H,1-5H3
InChIKey
POTDIELOEHTPJN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)