Merck
857467
Sigma-Aldrich
4-Amino-L-phenylalanin -hydrochlorid Hemihydrat
98%
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl · 1/2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −8.5°, c = 2 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
247-249 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O.Cl.N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O.N[C@@H](Cc2ccc(N)cc2)C(O)=O
InChI
1S/2C9H12N2O2.ClH.H2O/c2*10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;;/h2*1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13);1H;1H2/t2*8-;;/m00../s1
InChIKey
LVCNYJHEXVGOCY-OWJCAWTQSA-N
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)