Merck
84795
Sigma-Aldrich
Benzyldiphenylphosphin polymer gebunden
200-400 mesh, extent of labeling: ~2.5 mmol/g loading
Synonym(e):
(Diphenylphosphionomethyl)-polystyrol
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Kennzeichnungsgrad
~2.5 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 2% DVB
Partikelgröße
200-400 mesh
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)