Merck
83041
Sigma-Aldrich
Boc-Dab(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Nα-Boc-Nγ-Fmoc-L-2,4-diamino-buttersäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.49
Beilstein:
4771583
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Fmoc
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-23(30)26-20(21(27)28)12-13-25-22(29)31-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,28)/t20-/m0/s1
InChIKey
MJZDTTZGQUEOBL-FQEVSTJZSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)