Merck
806307
Sigma-Aldrich
Hyperbranched G3-PEG20k-OH
Synonym(e):
bis-MPA hyperbranched PEG20k-OH dendrimer, pseudo generation 3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C980H1934O498
Molekulargewicht:
21687.54
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
56-61 °C
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
  • End Group Functionality: Hydroxyl surface group
  • Generation: Pseudo generation 3
  • No. Surface Groups: 16
  • Calculated Mol. Wt.: 21,688 g/mol
  • Core: Polyethylene Glycol 20,000
  • Branching units: 2,2-bis(methylol)propionic acid (bis-MPA)
Anwendung
Nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Multifunctional Poly(ethylene glycol): synthesis, characterization, and potential applications of dendritic-linear-dendritic block copolymer hybrids.
Andren O, et al.
Macromolecules, 46(10), 3726-3736 (2013)
Artikel
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).