Merck
767301
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 4 hydroxyl, 1 acetylene
generation 2, 95%
Synonym(e):
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
Größe auswählen
250 MG
CHF 462.00
CHF 462.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 462.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 462.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
hydroxyl surface groups
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Mol-Gew.
generation 2
Leistungsmerkmale
focal point acetylene
Anzahl Oberflächengruppen
4
mp (Schmelzpunkt)
101-105 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC#C
InChI
1S/C18H28O10/c1-5-6-26-15(25)18(4,11-27-13(23)16(2,7-19)8-20)12-28-14(24)17(3,9-21)10-22/h1,19-22H,6-12H2,2-4H3
InChIKey
OENNSQAEPFFGAD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
calculated mol. wt. 404.4
Anwendung
Acetylene dendrons can be coupled to azide functional molecules such as carbohydrates, fluorescent dyes and polymers.
Sonstige Hinweise
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methtyl)propionic acid
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)