Wichtige Dokumente
805416
5H-Pyrido[3,2-b]indole
Synonym(e):
δ-Carboline
Empfohlene Produkte
Assay
99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
209-214 °C
SMILES String
C1(C=CC=C2)=C2C(N=CC=C3)=C3N1
InChI
1S/C11H8N2/c1-2-5-9-8(4-1)11-10(13-9)6-3-7-12-11/h1-7,13H
InChIKey
NSBVOLBUJPCPFH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)