Wichtige Dokumente
805114
PLGA microspheres
25 μm average diameter
Synonym(e):
Degradex® PLGA, PLGA Nanoparticles
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Durchschnittlicher Durchmesser
25 μm
Dichte
1.3 g/cm3
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
To re-constitute:
- Remove the product from freezer
- Wait until temperature rises to the ambient temperature
- Add DI water or buffer to the container
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.