Merck
805726
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactid-co-glycolid)
lactide:glycolide 50:50, Mw 45,000 g/mol
Synonym(e):
PLGA
Größe auswählen
5 G
CHF 359.00
CHF 359.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 359.00
About This Item
Lineare Formel:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 359.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
degradation timeframe: <3 months
Qualitätsniveau
Form
crystals
Mol-Gew.
Mw 45,000 g/mol
Zusammensetzung
lactide:glycolide, 50:50
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3.C2H4O3/c1-2(4)3(5)6;3-1-2(4)5/h2,4H,1H3,(H,5,6);3H,1H2,(H,4,5)
InChIKey
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Polymer used to make controlled release nanoparticles or scaffolds for biomedical applications.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Kontrollierte Freisetzung von bioaktiven Mitteln, Nähten und bioabsorbierbaren Implantaten.
Physikalische Form
Biokompatibles, biologisch abbaubares Polymer.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)