Wichtige Dokumente
804169
Molybdän(IV)-sulfid
nanopowder, 90 nm diameter (APS), 99% trace metals basis
Synonym(e):
Molybdändisulfid
Qualitätsniveau
Assay
99% trace metals basis
Form
nanopowder
powder
Durchmesser
90 nm (APS)
Dichte
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
InChIKey
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.