Merck
234842
Sigma-Aldrich
Molybdän(IV)-sulfid
greener alternative
powder, <2 μm, 98%
Synonym(e):
Molybdändisulfid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
MoS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Partikelgröße
<2 μm
Dichte
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
InChIKey
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Molybdändisulfid ist ein zweidimensionales geschichtetes Material. Die Monoschichten der Übergangsmetall-Dichalcogenide (TMD) weisen Lichtleitfähigkeit auf. Die TMD-Schichten können mechanisch oder chemisch exfoliiert werden, um Nanoblätter zu bilden. TMD, wie MoS2 , haben nichtlineare optische Eigenschaften, was mittels Nanosekunden-Laserpulsen bei 1064 nm und 532 nm im Detail untersucht wurde.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
Hydrogenierungs- und Isomerisierungskatalysator. Es wurde die Lichtreaktion von auf chemischem Weg gebildeten MoS2-Nanoblättern untersucht. Potentielle Anwendungsbereiche für MoS2 sind Elektronik und Optoelektronik.
Verpackung
In Glasflaschen
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Inkjet Printing of MoS2
Li J, et al.
Advances in Functional Materials, 24(14), 6524- 6531 (2014)
Atomic-scale edge structures on industrial-style MoS2 nanocatalysts.
Lars P Hansen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(43), 10153-10156 (2011-10-25)
Ting Cao et al.
Nature communications, 3, 887-887 (2012-06-08)
A two-dimensional honeycomb lattice harbours a pair of inequivalent valleys in the k-space electronic structure, in the vicinities of the vertices of a hexagonal Brillouin zone, K(±). It is particularly appealing to exploit this emergent degree of freedom of charge
Nan-Fu Chiu et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 234-234 (2020-04-11)
We constructed a novel surface plasmon resonance (SPR) detection assay using carboxyl-functionalized molybdenum disulfide (carboxyl-MoS2) nanocomposites as a signal amplification sensing film for the ultrasensitive detection of the lung cancer-associated biomarker cytokeratin 19 fragment (CYFRA21-1). The experiment succeeded in MoS2
Optical limiting of layered transition metal dichalcogenide semiconductors
Dong N,et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States) null
Artikel
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Alle anzeigen