Merck
802921
Sigma-Aldrich
Estrone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Größe auswählen
1 ML
CHF 227.00
CHF 227.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 227.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C15H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.34
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 227.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solution
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+3
Versandbedingung
dry ice
SMILES String
C[C@@]12C(C[C@@H](O)[C@@H]2O)C3CCC4=[13CH][13C](O)=[13CH]C=C4C3CC1
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13?,14?,15?,16-,17+,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
InChIKey
PROQIPRRNZUXQM-USIGXHLHSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
This product may be used as an analytical standard.
Verpackung
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)