Merck
799173
Sigma-Aldrich
Dimethyl-di(methacroyloxy-1-ethoxy)silane
>90.0%
Synonym(e):
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1′-[(dimethylsilylene)bis(oxy-2,1-ethanediyl)] ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H24O6Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.42
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
>90.0%
Form
liquid
Enthält
50-500 ppm Phenothiazine as inhibitor
Dichte
1.046 at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C(OCCO[Si](C)(C)OCCOC(C(C)=C)=O)=O)=C
InChI
1S/C14H24O6Si/c1-11(2)13(15)17-7-9-19-21(5,6)20-10-8-18-14(16)12(3)4/h1,3,7-10H2,2,4-6H3
InChIKey
OWETURSZOBVTAD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
UV curable silane based cross-linkers for preparation of methyl methacrylate hydrogels for medical devices.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis and Characterization of Star Polymers and Cross-Linked Star Polymer Model Networks Containing a Novel, Silicon-Based, Hydrolyzable Cross-Linker
Themistou E and Patrickios CS.
Macromolecules, 37(18), 6734-6743 (2004)