Merck
797022
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate hydrate
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17F2NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
102-107 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
O.CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(F)(F)C1
InChI
1S/C10H15F2NO3.H2O/c1-9(2,3)16-8(15)13-5-4-7(14)10(11,12)6-13;/h4-6H2,1-3H3;1H2
InChIKey
IEESRSKOIOREKD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Verwandter Inhalt
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.