796557
Stahl Aerobic Oxidation ABNO solution
0.04M ABNO in Acetonitrile, Solution for Oxidation of Primary and Secondary Alcohols
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Freezing Point: 44.6°F
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Brechungsindex
n/D 1.357
Dichte
0.796 at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
43.5 °F
Flammpunkt (°C)
6.38 °C
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Alcohol oxidation yields aldehydes and ketones, crucial intermediates in organic synthesis.
Verwandter Inhalt
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.