Wichtige Dokumente
791792
Pentacene-d14
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+14
SMILES String
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C2=C1C([2H])=C3C(C([2H])=C(C([2H])=C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C4[2H])C4=C5[2H])C5=C3[2H])=C2[2H]
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
InChIKey
SLIUAWYAILUBJU-WZAAGXFHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)