Merck
790419
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-ethoxy-2-iminoacetate
Synonym(e):
(1-Ethoxyformimidoyl)formic acid ethyl ester, 2-Ethoxy-2-iminoacetic acid ethyl ester, Ethyl 1-carbethoxyformimidate, Ethyl carboethoxyformidimate, Ethyl ethoxycarbonylformimidate, Ethyl ethoxyiminoacetate
Größe auswählen
500 MG
CHF 146.00
CHF 146.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 146.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
CHF 146.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.426
Dichte
1.042 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N=C(OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H11NO3/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h7H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
DSHWMBCJDOGPTB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
162.3 °F
Flammpunkt (°C)
72.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)