Merck
78060
Sigma-Aldrich
L-Phenylalaninbenzylester -hydrochlorid
≥99.0% (AT)
Größe auswählen
5 G
CHF 86.20
CHF 86.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 86.20
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(NH2)COOCH2C6H5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.77
Beilstein:
3919200
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 86.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0% (AT)
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]20/D −13±1°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
197-200 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10,15H,11-12,17H2;1H/t15-;/m0./s1
InChIKey
CEXFHIYDTRNBJD-RSAXXLAASA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)