Merck
779512
Sigma-Aldrich
Essigsäure-pentafluorphenylester
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Pentafluorphenyl-acetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H3F5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.10
Beilstein:
1985849
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (GC)
Form
crystals
SMILES String
CC(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5O2/c1-2(14)15-8-6(12)4(10)3(9)5(11)7(8)13/h1H3
InChIKey
ZXTVBLZVILLKPM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)