Merck
779377
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-brom-benzol -Lösung
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-Brom-phenyl-azid -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.02
Beilstein:
1939308
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
liquid
Konzentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Verunreinigungen
≤2.0% water
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Brc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
InChIKey
WHSJSMSBFMDFHK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F
Flammpunkt (°C)
-28 °C